Läs mer
Contec™ SATWIPES™ Förmättade våtservetter
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 tum)
23 x 15 cm (9 x 6 tum)
23 x 18 cm (9 x 7 tum)
Material:
Polyester
Polyester, Rayon
Polyestercellulosa
Polypropen, Rayon
Mättnadslösning:
10% IPA, 90% destillerat vatten
100% IPA
100% aceton
70% IPA, 30% DI-vatten
70% IPA, 30% destillerat vatten
750 ml 70 % IPA, 30 % DI-vatten
Förpackningsmängd:
100-pack, 12-pack/förpackningar
100-pack, 18-pack/förpackningar
12-pack
1200/Cs.
1800-talet/C.
700-pack, 2-pack/förpackningar
700/Hink
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 1400
Paket med 1800
Beskrivning
- Slitstarka, förmättade våtservetter med ett urval av lösningsmedelsmättnad på perforerade rullar
- Polyester Nonwoven är idealiska för kritiska applikationer i ISO Klass 5 miljöer
- SATWIPES med polyester/cellulosa nonwoven-servetter erbjuder styrka och låga extraherbara ämnen för användning i mindre kritiska applikationer i ISO Klass 6 till 8 miljöer
- Designad för allmän rengöring och ytbehandling och för avtorkning av processverktyg och annan utrustning och för användning före inträde i renrum
Beställningsinfo
Förpackad hundra 6 x 9 tum. (15 x 23cm) torkare på perforerad rulle. Mest SATWipes fodral innehåller 12 förmättade rullar plus en behållare; 19-150-0711 och -0712 packade 18 påfyllningar per låda utan kapsel. Skräddarsydda substrat och ytterligare torkarstorlekar tillgängliga via din Fisher Safety-kundtjänstrepresentant. Tomma burkar för våtservetter finns: 19-171-955.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förmättad servett |
| Längd (engelska) | 6 tum |
| Längd (metrisk) | 15.24 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 22.86 cm |
| Material | Polyester |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ISO Klass 5 och 6 |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Mått (L x B) | 15 x 23 cm (6 x 9 tum) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Contec SATWIPES with Acetone
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P235-Förvaras svalt.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Acetone