Läs mer
Contec™ VertiKlean™ MAX™ Mopphuvuden
Produktkod. 13408166 Handla allt Contec Produkter
Mått:
21 x 11 x 2 cm (8,4 x 4,3 x 0,7 tum)
24 x 13 x 1 cm (9,5 x 5 x 0,375 tum)
32 x 11 x 2 cm
32 x 11 x 2 cm (12,8 x 4,3 x 0,7 tum)
38 x 11 x 2 cm (15 x 4,3 x 0,7 tum)
38 x 13 x 1 cm (15 x 5 x 0,375 tum)
46 x 13 x 1 cm (18 x 5 x 0,375 tum)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Material:
Polyester, skum, Foam
Ribbad polyester mikrofiber, Hydrofilt uretanskum
Ribbad polyester mikrofiber, Skumma
Skumma
Skumma, Hydrofilt uretanskum
Typ av huvud:
Förseglad kant
Icke-tätad kant
Ribbad förseglad kant
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 24
Paket med 28
Paket med 4
Varje
Produktkod. 13408166
Brand: Contec™ VKMX0200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Rengör väggar, tak och andra svåråtkomliga ytor med lätthet. VertiKlean™ MAX™ Mopphuvuden fästs enkelt på ramar och håller längre än traditionella moppar.
  • Features a single layer of hydrophilic polyurethane foam laminated to textured polyester microfiber fabric
  • Backed by a semi-rigid thermoformed plate that easily snaps onto mop head frame
  • Designed for applying disinfectants to both horizontal and vertical surfaces
  • Mop heads are composed of a disposable absorbent sponge laminated to filament polyester knit fabric and backed with a thermoformed plate that easily snaps onto VertiKlean mop hardware
  • Now available with ribbed microfiber for better contamination removal
  • Pivoting mop head frame is ideal for cleaning walls, floors, and ceilings as well as hard-to-reach areas such as fume hoods, mini environments, and around light fixtures and heavy equipment
  • Sterile mop heads are validated sterile per AAMI ISO11137 guidelines
  • Autoclaving mop heads is not recommended due to thermoformed plate; however, all hardware is autoclavable
Beställningsinfo
Ramar, handtag och bucket wringer system säljs separat.
Certifikat
Validerad steril till en Sterility Assurance Level på 10 -6 per AAMI ISO11137:2006 riktlinjer. Sterilitetsintyg finns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mått 32 x 11 x 2 cm
Produkttyp Mop Head
Typ av huvud Icke-tätad kant
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Disponibel Single-use
Material Polyester, skum, Foam