Läs mer
Contec™ VertiKlean™ MAX™ Mopphuvuden
Handla allt Contec Produkter
Mått:
21 x 11 x 2 cm (8,4 x 4,3 x 0,7 tum)
24 x 13 x 1 cm (9,5 x 5 x 0,375 tum)
32 x 11 x 2 cm
32 x 11 x 2 cm (12,8 x 4,3 x 0,7 tum)
38 x 11 x 2 cm (15 x 4,3 x 0,7 tum)
38 x 13 x 1 cm (15 x 5 x 0,375 tum)
46 x 13 x 1 cm (18 x 5 x 0,375 tum)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Material:
Polyester, skum, Foam
Ribbad polyester mikrofiber, Hydrofilt uretanskum
Ribbad polyester mikrofiber, Skumma
Skumma
Skumma, Hydrofilt uretanskum
Typ av huvud:
Förseglad kant
Icke-tätad kant
Ribbad förseglad kant
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 24
Paket med 28
Paket med 4
Varje
Beskrivning
- Har ett enda lager av hydrofilt polyuretanskum laminerat till texturerat polyester mikrofibertyg
- Uppbackad av en halvstyv termoformad platta som enkelt snäpps fast på mopphuvudets ram
- Designad för applicering av desinfektionsmedel på både horisontella och vertikala ytor
- Mopphuvuden är sammansatta av en absorberande engångssvamp laminerad till filamentpolyestertyg och baksida med en termoformad platta som lätt snäpps fast på VertiKlean mopp hårdvara
- Nu tillgänglig med räfflad mikrofiber för bättre borttagning av föroreningar
- Svängbar mopphuvudram är idealisk för rengöring av väggar, golv och tak samt svåråtkomliga områden som dragskåp, minimiljöer och runt ljusarmaturer och tung utrustning
- Sterila mopphuvuden valideras sterila per AAMI ISO11137 riktlinjer
- Autoklaverande mopphuvuden rekommenderas inte på grund av termoformad platta; dock är all hårdvara autoklaverbar
Beställningsinfo
Ramar, handtag och bucket wringer system säljs separat.
Certifikat
Validerad steril till en Sterility Assurance Level på 10 -6 per AAMI ISO11137:2006 riktlinjer. Sterilitetsintyg finns.
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 24 x 13 x 1 cm (9,5 x 5 x 0,375 tum) |
| Produkttyp | Mopphuvud |
| Färgkod | Vitt |
| Typ av huvud | Förseglad kant |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kvantitet | 1/påse, 40 påsar/Cs. |
| För användning med (applikation) | Väggtvättsystem |
| Färgkodad | Nej |
| Show More |