Läs mer
Contec™ VertiKlean™ MAX™ Mopphuvuden
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16605564 Handla allt Contec Produkter
Mått:
21 x 11 x 2 cm (8,4 x 4,3 x 0,7 tum)
24 x 13 x 1 cm (9,5 x 5 x 0,375 tum)
32 x 11 x 2 cm
32 x 11 x 2 cm (12,8 x 4,3 x 0,7 tum)
38 x 11 x 2 cm (15 x 4,3 x 0,7 tum)
38 x 13 x 1 cm (15 x 5 x 0,375 tum)
46 x 13 x 1 cm (18 x 5 x 0,375 tum)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Material:
Polyester, skum, Foam
Ribbad polyester mikrofiber, Hydrofilt uretanskum
Ribbad polyester mikrofiber, Skumma
Skumma
Skumma, Hydrofilt uretanskum
Typ av huvud:
Förseglad kant
Icke-tätad kant
Ribbad förseglad kant
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 24
Paket med 28
Paket med 4
Varje
Produktkod. 16605564
Brand: Contec™ VKMX0125
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rengör väggar, tak och andra svåråtkomliga ytor med lätthet. VertiKlean™ MAX™ Mopphuvuden fästs enkelt på ramar och håller längre än traditionella moppar.
  • Har ett enda lager av hydrofilt polyuretanskum laminerat till texturerat polyester mikrofibertyg
  • Uppbackad av en halvstyv termoformad platta som enkelt snäpps fast på mopphuvudets ram
  • Designad för applicering av desinfektionsmedel på både horisontella och vertikala ytor
  • Mopphuvuden är sammansatta av en absorberande engångssvamp laminerad till filamentpolyestertyg och baksida med en termoformad platta som lätt snäpps fast på VertiKlean mopp hårdvara
  • Nu tillgänglig med räfflad mikrofiber för bättre borttagning av föroreningar
  • Svängbar mopphuvudram är idealisk för rengöring av väggar, golv och tak samt svåråtkomliga områden som dragskåp, minimiljöer och runt ljusarmaturer och tung utrustning
  • Sterila mopphuvuden valideras sterila per AAMI ISO11137 riktlinjer
  • Autoklaverande mopphuvuden rekommenderas inte på grund av termoformad platta; dock är all hårdvara autoklaverbar
Beställningsinfo
Ramar, handtag och bucket wringer system säljs separat.
Certifikat
Validerad steril till en Sterility Assurance Level på 10 -6 per AAMI ISO11137:2006 riktlinjer. Sterilitetsintyg finns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 21 x 11 x 2 cm (8,4 x 4,3 x 0,7 tum)
Produkttyp Mopphuvud
Färgkod Vitt
Typ av huvud Icke-tätad kant
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Färgkodad Nej
Material Ribbad polyester mikrofiber, Skumma