Läs mer
Contec™ CONTEXT™ Renrumspapper och anteckningsböcker
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15673988 Handla allt Contec Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Mått (L x B):
5,5 x 8,5 tum.
8,5 x 11 tum.
A4 (210 x 297 mm)
Produkttyp:
CONTEXT™ Renrumsdokumentation
Renrumspapper
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 2500
Produktkod. 15673988
Brand: Contec™ CNBK5585W
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
CONTEXT™ Cleanroom Documentation-produkter har utvecklats för att förse renrum med papper och anteckningsböcker som minskar risken för kontaminering. Finns i storlekarna 8,5 x 11 tum, A4 och 11 x 17 tum.
CONTEXT™ pappersanvändning Munising Bindningsmaterial tillverkat av syntetisk polymer-mättad cellulosa som ger optimal jämnhet och naturligt förbättrad skrivbarhet.
  • Hög ljusstyrka, hög opacitet
  • Ultralåg partikelgenerering
  • Ultralågt innehåll av metalljoner
  • Hög riv- och draghållfasthet
  • Värmebeständig
  • Kompatibel med standard- och höghastighetslaserskrivare
  • Kompatibel med våta och torra kopieringssystem
  • Idealisk för att spela in anteckningar och instruktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Munising Bondmaterial från syntetisk polyer-mättad cellulosa
Regerade College styrde
Bredd (engelska) Sida 5,5 tum
Längd (engelska) Sida 8,5 tum
Färg Vitt
Omslagsfärg Vitt
Täckmaterial Plastic
Mått (L x B) 5,5 x 8,5 tum.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Anteckna anteckningar och arbetsinstruktioner
För användning med (utrustning) Standard- och höghastighetslaserskrivare; våta och torra kopieringssystem
Antal sidor 50
Vanligt papper Nej
Produkttyp CONTEXT™ Renrumsdokumentation
Kvantitet 20 anteckningsböcker/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Vikt (engelska) 18 lb.
Vikt (metrisk) 67 gsm