Läs mer
Contec™ CONTEXT™ Renrumspapper och anteckningsböcker
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15693988 Handla allt Contec Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Mått (L x B):
5,5 x 8,5 tum.
8,5 x 11 tum.
A4 (210 x 297 mm)
Produkttyp:
CONTEXT™ Renrumsdokumentation
Renrumspapper
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 2500
Produktkod. 15693988
Brand: Contec™ CNTXA4B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
CONTEXT™ Cleanroom Documentation-produkter har utvecklats för att förse renrum med papper och anteckningsböcker som minskar risken för kontaminering. Finns i storlekarna 8,5 x 11 tum, A4 och 11 x 17 tum.
CONTEXT™ pappersanvändning Munising Bindningsmaterial tillverkat av syntetisk polymer-mättad cellulosa som ger optimal jämnhet och naturligt förbättrad skrivbarhet.
  • Hög ljusstyrka, hög opacitet
  • Ultralåg partikelgenerering
  • Ultralågt innehåll av metalljoner
  • Hög riv- och draghållfasthet
  • Värmebeständig
  • Kompatibel med standard- och höghastighetslaserskrivare
  • Kompatibel med våta och torra kopieringssystem
  • Idealisk för att spela in anteckningar och instruktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Munising Bondmaterial från syntetisk polyer-mättad cellulosa
Regerade Nej
Bredd (engelska) Sida 8,3 tum
Längd (engelska) Sida 11,7 tum
Färg Blått
Omslagsfärg Blått
Mått (L x B) A4 (210 x 297 mm)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Anteckna anteckningar och arbetsinstruktioner
För användning med (utrustning) Standard- och höghastighetslaserskrivare; våta och torra kopieringssystem
Vanligt papper Ja
Produkttyp Renrumspapper
Kvantitet 250 ark/pk., 10 pack/Cs.
Storlek A4
Sterilitet Icke-steril
Vikt (engelska) 22 lb.
Vikt (metrisk) 83 gsm