Läs mer
VITLAB™ Kontinuerlig burett med flaska
Produktkod. 10048671
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
5 ml
Unit Size:
Varje
Product Code. 10048671
Brand: VITLAB™ 1620506
Only null left
Add to basket
Add to basket
Säkerställ exakt och kontinuerlig titrering. VITLAB™ Continuous Bottle-Top Buret har en digital kontrollpanel med handhjul för att enkelt kontrollera titreringshastighet och kalibrering. Justerbara komponenter och en dubbelkolvpump säkerställer exakta resultat
Kemisk volymetrisk analys med små vätskevolymer kräver avsevärd koncentration. De VITLAB™ Continuous Bottle-Top Buret möjliggör kontinuerlig titrering upp till en koncentration på 1 mol/L, vilket leder till snabba, bekväma och exakta resultat.
Digital displaypanel förenklar driften
  • Vinklad display visar titreringsvolymen i stora, lättlästa siffror
  • Lätt att använda, medelspecifik kalibrering med knapparna på knappsatsen
  • Exakt kontroll av titreringshastigheten genom att vrida två stora, lättgreppade handhjul
  • Inkluderar även batteri-, paus- och lägesindikatorer och funktionstangenter/knappar
Justerbar, kontinuerlig titreringskontroll
  • Patenterad dubbelkolvpump levererar titreringen på ett kontinuerligt, pulsfritt sätt
  • Det teleskopiska tömningsröret kan justeras (höjd och längd) för användning med korta eller höga flaskor
  • Roterar fritt 360 grader° runt flaskan för optimal orientering av etiketten
  • Justerbar för olika flaskstorlekar med hjälp av motsvarande gängadapter
  • Lång livslängd med två enkelt utbytbara 1,5 V mikrobatterier
Kvalitet och säkerhet säkerställd
  • Innovativ recirkulationsventil förhindrar förlust av reagens och minskar stänk
  • Kompakt design med låg tyngdpunkt minskar risken att välta, speciellt med mindre flaskor
  • Uppfyller alla krav för övervakning av testutrustning utan instrumentstopp
  • Felmarginaler är enligt DIN EN ISO 8655-3 standard, även för delvolymer
Specifications
Noggrannhet 0.2 %
Kapacitet (metrisk) 2,5 ml
Examen 0,01 (upp till 99,99 mL) mL, 0,1 (100 till 999,9 mL) mL
För användning med (applikation) Kontinuerlig titrering av en mängd media för kemisk volymetrisk analys
Inkluderar (2) 1,5 V mikrobatterier, GL 45 anslutningsgängor och GL 32, GL 38 *och S 40 storlek PP gängadaptrar, bruksanvisning och kvalitetscertifikat, teleskopiskt urladdningsrör (140-220 mm), teleskopiskt påfyllningsrör (200-350 mm)
Precision 0.1 %
Typ Kontinuerlig Buret
Certifikat och efterlevnad DIN 12600, DIN EN ISO 8655-3