Läs mer
VITLAB™ Kontinuerlig burett med flaska
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kemisk volymetrisk analys med små vätskevolymer kräver avsevärd koncentration. De VITLAB™ Continuous Bottle-Top Buret möjliggör kontinuerlig titrering upp till en koncentration på 1 mol/L, vilket leder till snabba, bekväma och exakta resultat.
Digital displaypanel förenklar driften- Vinklad display visar titreringsvolymen i stora, lättlästa siffror
- Lätt att använda, medelspecifik kalibrering med knapparna på knappsatsen
- Exakt kontroll av titreringshastigheten genom att vrida två stora, lättgreppade handhjul
- Inkluderar även batteri-, paus- och lägesindikatorer och funktionstangenter/knappar
- Patenterad dubbelkolvpump levererar titreringen på ett kontinuerligt, pulsfritt sätt
- Det teleskopiska tömningsröret kan justeras (höjd och längd) för användning med korta eller höga flaskor
- Roterar fritt 360 grader° runt flaskan för optimal orientering av etiketten
- Justerbar för olika flaskstorlekar med hjälp av motsvarande gängadapter
- Lång livslängd med två enkelt utbytbara 1,5 V mikrobatterier
- Innovativ recirkulationsventil förhindrar förlust av reagens och minskar stänk
- Kompakt design med låg tyngdpunkt minskar risken att välta, speciellt med mindre flaskor
- Uppfyller alla krav för övervakning av testutrustning utan instrumentstopp
- Felmarginaler är enligt DIN EN ISO 8655-3 standard, även för delvolymer
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0.2 % |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Examen | 0,01 (upp till 99,99 mL) mL, 0,1 (100 till 999,9 mL) mL |
| För användning med (applikation) | Kontinuerlig titrering av en mängd media för kemisk volymetrisk analys |
| Inkluderar | (2) 1,5 V mikrobatterier, GL 45 anslutningsgängor och GL 32, GL 38 *och S 40 storlek PP gängadaptrar, bruksanvisning och kvalitetscertifikat, teleskopiskt urladdningsrör (140-220 mm), teleskopiskt påfyllningsrör (200-350 mm) |
| Precision | 0.1 % |
| Typ | Kontinuerlig Buret |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12600, DIN EN ISO 8655-3 |