Läs mer
Corning™ CoolBox™ XT-system
Färg:
Grön
Lila
Orange
Rosa
Inkluderar:
CoolBox 2XT-system, CoolRack PCR96, SBS-kompatibel CoolRack XT M24
CoolBox XT-system, SBS-kompatibel CoolRack XT M-PCR
CoolBox XT-system, SBS-kompatibel CoolRack XT M24
Hållare och en kylkärna
Hållare och två kylkärnor
Produktlinje:
CoolBox 2XT
CoolBox 2XT PCR-system
CoolBox XT
CoolBox XT M24-systemet
CoolBox XT PCR-remssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Corning CoolBox 2XT-system är arbetsstationer för bänkkylning som rymmer två CoolRacks och ger provkylning eller frysning utan is, elektricitet eller batterier. CoolBox Systemen är mångsidiga och rymmer en mängd olika provformat och temperaturer. Den modulära designen möjliggör användning av CoolRack™ och CoolSink™ termoledande provmoduler för att hålla mikrofugrör, kryogena flaskor, PCR-rör eller -plattor, analysplattor och mer.
Inkluderar två (2) XT-kylkärnor för 0,5° till 4 C °kylning Rymmer två (2) provmoduler Inkluderar en magnetiserad krage och en 1° till °8 C temperaturindikator för visuell försäkran om korrekt temperatur Att använda med valfri 30 plats Corning CoolRack Rörmodul De interna kyl- eller fryskärnorna ger 0,5° till 4 °C i över 10 timmar med öppet lock och över 16 timmar med stängt lock CoolBox System kan också användas med torris för att skapa en kompakt, bärbar arbetsstation för snabbfrysning för bakterier, virus eller proteiner.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Bänkkylsystem |
| Färg | Lila |
| Typ | Kylbox |
| För användning med (applikation) | Möjliggör kylning i 16 timmar, frysning i 8 timmar |
| Håller | 30 Plats |
| Inkluderar | Hållare och två kylkärnor |
| Produktlinje | CoolBox 2XT |
| Vikt (metrisk) | 5 kg |