Läs mer
Corning™ CoolBox™ XT-system
Färg:
Grön
Lila
Orange
Rosa
Inkluderar:
CoolBox 2XT-system, CoolRack PCR96, SBS-kompatibel CoolRack XT M24
CoolBox XT-system, SBS-kompatibel CoolRack XT M-PCR
CoolBox XT-system, SBS-kompatibel CoolRack XT M24
Hållare och en kylkärna
Hållare och två kylkärnor
Produktlinje:
CoolBox 2XT
CoolBox 2XT PCR-system
CoolBox XT
CoolBox XT M24-systemet
CoolBox XT PCR-remssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Limited quantities remain. Buy now at a deep discount.
(Discontinued: 432030; Suggested Replacement: 432022 + 432040)
Ready to Use MicroTube 24 CoolBox XT System comes complete with CoolBox, cooling core and M24 CoolRack module.
- For use with 24 x 1.5 mL or 2.0 mL microfuge tubes
- Includes: CoolBox XT System, SBS-compatible CoolRack XT M24
- Suggested application: Enzyme, PCR reagent or other biological specimen cooling
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Benchtop cooling system |
| Färg | Grön |
| Typ | Cryo Storage Box |
| För användning med (applikation) | Enables Cooling for 16 Hours, Freezing for 8 Hours |
| Håller | 24 (1.5 mL or 2 mL Cryogenic Vials) |
| Inkluderar | CoolBox XT-system, SBS-kompatibel CoolRack XT M24 |
| Produktlinje | CoolBox XT M24-systemet |
| Vikt (metrisk) | 4 kg |