Läs mer
Corning™ CoolBox™ XT-system
Färg:
Green
Grön
Lila
Orange
Rosa
Inkluderar:
CoolBox 2XT System, CoolRack PCR96, SBS-Compatible CoolRack XT M24
CoolBox XT System, SBS-Compatible CoolRack XT M-PCR
CoolBox XT System, SBS-Compatible CoolRack XT M24
Hållare och en kylkärna
Hållare och två kylkärnor
Produktlinje:
CoolBox 2XT
CoolBox 2XT PCR system
CoolBox XT
CoolBox XT M24 system
CoolBox XT PCR Strip system
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Corning CoolBox XT-system är arbetsstationer för bänkkylning som ger provkylning eller frysning utan is, elektricitet eller batterier. CoolBox Systemen är mångsidiga och rymmer en mängd olika provformat och temperaturer. Den modulära designen möjliggör användning av CoolRack™ och CoolSink™ termoledande provmoduler för att hålla mikrofugrör, kryogena flaskor, PCR-rör eller -plattor, analysplattor och mer.
Består av en bas, kylpatron/kärna och ett lock Inkluderar en magnetiserad krage och en 1° till °8 C temperaturindikator för visuell försäkran om korrekt temperatur Att använda med valfri 30 plats Corning CoolRack Rörmodul De interna kyl- eller fryskärnorna ger 0,5° till 4 °C i över 10 timmar med öppet lock och över 16 timmar med stängt lock CoolBox System kan också användas med torris för att skapa en kompakt, bärbar arbetsstation för snabbfrysning för bakterier, virus eller proteiner.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Bänkkylsystem |
| Färg | Orange |
| Typ | Kylbox |
| För användning med (applikation) | Möjliggör kylning i 16 timmar, frysning i 8 timmar |
| Håller | 30 Plats |
| Inkluderar | Hållare och en kylkärna |
| Produktlinje | CoolBox XT |
| Vikt (metrisk) | 3 kg |