Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5920 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7144617 Handla allt Eppendorf Produkter
Inkluderar:
Med Rotor S-4 x 1 000, plåt/rör Skopor och adaptrar för rundbottnade rör med diameter 13/16 mm
Med Rotor S-4 x 1 000, platta/rör Skopor och adaptrar för 15 ml/50 ml koniska rör
Med Rotor S-4 x 1 000, skopor med hög kapacitet och adaptrar för 15 ml/50 ml koniska rör
Med Rotor S-4 x 750, runda hållare och adaptrar för 15 ml/50 ml koniska rör
Med Rotor S-4 xUniversal-large, universella hållare och adaptrar för 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml koniska rör och plattor
Med Rotor S-4 xUniversal-large, universella hållare och adaptrar för rundbottnade rör med diameter 13/16 mm
Med Rotor S-4x1 000, plåt/rör hållare och plåthållare
Rotor, Round Buckets, Adapters for 15/50 mL Conical Tubes
utan rotor
Modell:
centrifuger 5920 R (EU-IVD), knappsats
centrifuger 5920 R, knappsats
Rotor:
Nej
S-4 xUniversal-large
S-4x1000
S-4x750
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 16574144
Brand: Eppendorf™ 5948000914
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den kylda Eppendorf centrifuger 5920 R erbjuder prestanda med hög genomströmning och avancerad temperaturhantering i en mycket kompakt design. Med en kapacitet på upp till 4 x 1 000 ml / 52 x 50 ml koniska rör kan den snurra både plattor och rör i samma hink för verklig flexibilitet.
kyld, med rotor S-4xUniversal-large, inklusive Universalbägare och adaptrar för koniska rör 5 ml / 15 ml / 25 ml / 50 ml och plattor, 230 V / 50 - 60 Hz
  • Swing-skoprotorer och adaptrar rymmer rör och flaskor från 0,2 ml till 1 000 ml
  • Plattorotoralternativ för centrifugering av alla typer av MTP-, datorR- eller Deepwell-plattor
  • Rotorer med fast vinkel för applikationer inom molekylärbiologi med hög hastighet i rör från 0,2 ml till 50 ml
  • Hög centrifugeringshastighet på upp till 21 194 x g (13 700 rpm)
  • Aerosoltät Eppendorf Quicklock™ lock och lock möjliggör snabb och ergonomisk locklåsning
  • Centrifuglock med mjuk lockstängning
  • Tyst drift för att förbättra din arbetsmiljö
  • Kompakt footprint sparar värdefullt bänkutrymme
  • Automatisk rotorigenkänning och ovågdetektering för maximal driftsäkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer
Controllertyp Knappsats
Max. RCF 21,194 x g
Kylt Ja
Visa Stor, starkt upplyst LCD-skärm
För användning med (utrustning) Upp till 4 x 1 000 ml/52 x 50 ml koniska rör
Inkluderar Med Rotor S-4 xUniversal-large, universella hållare och adaptrar för 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml koniska rör och plattor
Maximalt hastighetsområde 100 till 13 700 rpm
Modell centrifuger 5920 R (EU-IVD), knappsats
Bullernivå <55 dB(A)
Profil (acceleration/bromsning) 10/10
Programlagring 99 (5 programnycklar)
Rotor S-4 xUniversal-large
Rotor ingår Ja
Säkerhetsfunktioner locklås, stålbepansrad säkerhetskammare, visningsport för hastighetsvalidering, locknödöppning, automatisk rotorigenkänning, certifierade aerosoltäta rotorlock och aerosoltäta lock, Rotorlivscykelräknare, automatisk ovågigenkänning
Standarder EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC del 15 klass A, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (se manualen för mer information)
Timer 10 sek till 99 timmar. 59 min, funktion för kontinuerlig körning, kortsnurr
Typ Bänktoppcentrifuger
Bredd (engelska) Exteriör 29,2 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 74 cm
Höjd (engelska) Exteriör 15,9 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 40 cm
Djup (engelska) 27,8 tum
Djup (metriskt) 71 cm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Spänning 230 V
Wattal 1650 W
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
centrifuger 5920 R är utformad för att separera flytande ämnesblandningar med olika densiteter, i synnerhet för att bearbeta och analysera prover från människokroppen i in vitro diagnostiska applikationer för att säkerställa att in vitro diagnostikanordningen kan användas enligt dess avsedda syfte. Denna centrifug inklusive komponenter är en in vitro-diagnostik enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG daterat den 27 oktober 1998. Eppendorf-centrifuger är uteslutande avsedda för inomhusbruk av utbildade specialister.