Läs mer
Corning™ Freezing Cartridges for CoolBox™ 30 Cooling System
Produktkod. 15525535
Färg:
Grön
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. 15525535
Brand: Corning™ 432079
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reusable and highly durable. Corning™ Freezing Cartridges for CoolBox™ 30 Cooling System is placed in -20°C freezer until frozen, then place in CoolBox 30 base.
Limited quantities remain. Buy now at a deep discount.
Freezing Cartridge for CoolBox, green, 3 per pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Cooling Cartridge
Färg Grön
Antal per förpackning 1/Pk.
nr per ärende 3/Cs.
För användning med (applikation) Freezing
För användning med (utrustning) CoolBox 30 Cooling System
Mått (L x B x H) 10.8 x 10.2 x 2.5 cm (4.3 x 4.0 x 1.0 in.)p