Läs mer
Coomassie Brilliant Blue R-250, Fisher BioReagents
Produktkod. p-24887
Kvantitet:
25 g
50 g
Förpackning:
Amber Glass
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
50g
Produktkod. 10041653
Brand: Fisher BioReagents BP10125
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Brilliant Blue R-250 is commonly used for staining proteins in polyacrylamide gels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6104-59-2
Molekylformel C45H44N3NaO7S2
Molekylvikt (g/mol) 825.97
MDL-nummer MFCD00041762
InChI-nyckel HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Synonym Coomassie Blue R-250
PubChem CID 61365
IUPAC-namn sodium;3-[[4-[[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethylanilino]methyl]benzenesulfonate
LEDER [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brilliant Blue R-250
Smältpunkt 174°C
Extinktionskoefficient 700g(-1) cm(-1) min.
Identifiering Pass Test
Lambda Max 590 to 594nm
Formel vikt 825.96
Förlust vid torkning 5% max.
Förpackning Glass Bottle
Densitet 0.25g/cm³
Färgindex nr. 42660
Färg Brown/Red
pH 6.2
Kvantitet 25 g
Fysisk form Powder