Läs mer
CoorsTek™ Porcelain Mortars
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet:
4,9 uns, 145 ml
Diameter (engelska) Yttre:
3,54 tum
Höjd (engelska):
2,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
With pour lip
- Glazed outside except for bottom; rough inside
- Ideal for pharmaceutical applications
Beställningsinfo
Without pestles; order separately.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 145 mL |
| Avsluta | Glazed Outer |
| Kapacitet (engelska) | 4.9 oz. |
| Diameter (engelska) Yttre | 3,54 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9cm |
| Produkttyp | Mortar |
| Material | Porcelain |
| För användning med (applikation) | Ideal for pharmaceutical applications |
| Höjd (engelska) | 2,75 tum |
| Höjd (metrisk) | 7cm |
| Visa mer |