Läs mer
Epredia™ Coplin färgningsburk
Handla allt Epredia Produkter
Slide Count:
10
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Funktioner
- Rymmer 10 diabilder rygg mot rygg
- 1,6 tum. (40 mm) diameter cirkulär avsmalnande topp
- Högdensitetspolyetenkonstruktion med invändiga spår
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Coplin färgburk i plast |
| Material | Plast |
| Typ | Coplin färgningsburk |
| Inkluderar | Kupolformad skruvlock |
| Slide Count | 10 |
Inte avsett att vara mikrovågsugn