Läs mer
Epredia™ Coplin färgburk, rymmer tio objektglas rygg mot rygg
Handla allt Epredia Produkter
Slide Count:
10
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Funktioner
- 1,6 tum (40 mm) diameter cirkulär, avsmalnande topp
- Tung, klar glasburk med invändiga spår
- Rymmer tio diabilder (76 x 26 mm) rygg mot rygg
Inkluderar:
Skruvlock av plast.
Specifications
Specifications
| Förslutning ingår | Förslutning ingår |
| Bottenform | Plan |
| Material | Glas |
| Typ | Coplin färgningsburk |
| Slide Count | 10 |
| Diameter (engelska) | 16 tum |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |