Läs mer
Julabo™ CORIO C-Series öppna värmebadcirkulatorer med rostfria badkar
Modell:
C-B13
C-B17
C-B19
C-B27
C-B5
Kapacitet (metrisk):
13 till 17 L
14 till 19 L
17 till 27 L
3,5 till 5 L
9 till 13 L
Mått (L x B x H):
38 x 23 x 41 cm
40 x 38 x 42 cm
40 x 38 x 47 cm
58 x 38 x 42 cm
58 x 38 x 47 cm
Mått (LxBxH) Inredning:
15 x 15 x 15 cm (användbar badöppning)
18 x 30 x 15 cm (användbar badöppning)
18 x 30 x 20 cm (användbar badöppning)
35 x 30 x 20 cm (användbar badöppning)
35 x 35 x 15 cm (användbar badöppning)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ljus, vit, lättläst display
- Lättmanövrerade frontkontroller
- Låg vätskenivå för tidig varning
- Integrerad avloppsskruv (förutom C-B5)
- Integrerad timer
- PID1 och ACC-kontroller
- Mycket tyst
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Cirkulationskapacitet Flödeshastighet: 6 L/min., Cirkulationskapacitet Tryck: 0,1 bar |
| Kapacitet (metrisk) | 9 till 13 L |
| Flödeshastighet | 6 l/min. |
| Temperaturområde | 20 °C till 100 °C (fungerar) |
| Typ | Värmecirkulator med öppet bad |
| För användning med (applikation) | Interna applikationer vid arbetstemperaturer från +20 till +100 °C |
| Värmekapacitet | 2 kW |
| Max. Tryck | 0,1 bar |
| Modell | C-B13 |
| Temperaturstabilitet | ±0,03 °C |
| Visa mer |