Läs mer
Corning™ 384-Well solid svart eller vit polystyren mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10087842 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Svart
Vitt
Well Shape:
Platt botten (F-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Ytbehandling:
Ej behandlad
Hög bindning
Icke bindande
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10087842
Brand: Corning™ 3575
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren av medicinsk kvalitet för styrka. Corning™ 384-Well Solid svart eller vit polystyren mikroplattor används för fluorescerande och självlysande analyser. Parti testad för opacitet och låg fluorescerande/luminescerande bakgrund.
  • Minimal brunn till väl överhörning
  • Vita mikroplattor förstärker luminescerande signaler och har låg bakgrundsluminescens
  • Svarta mirkoplåtar har låg bakgrundsfluorescens och minimerar ljusspridning
  • Tillgänglig obehandlad för lösningsbaserade analyser, med hög bindning för immunanalystillämpningar eller vävnadsodlingsbehandlad för celltillväxt
  • Polystyren av medicinsk kvalitet
  • Brunnsvolym: 112 μL
  • Arbetsvolym: 20 μL till 80 μL
  • Yta/brunn: 0,06 cm 2
  • Behandlade ytalternativ är inte belagda, kräver ingen speciell hantering och är stabila vid rumstemperatur
  • Sterila mikroplattor är steriliserade med gammastrålning och certifierat icke-pyrogena
  • Plattdimensioner uppfyller föreslagna industristandarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Beskrivning (NBS ) är en Corning proprietär behandlingsteknologi som används på polystyrenmikroplattor för att skapa en nonjonisk hydrofil yta (polyetylenoxidliknande) som minimerar molekylära interaktioner.
Array 16 x 24
Bindningstyp Icke bindande
Färg Svart
Material Polystyren
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 20 till 80μ l
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Icke bindande
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Reducerar protein- och nukleinsyrabindning vid låga koncentrationer och ökar analyssignalen till brus
Kvantitet 50/Cs.