Läs mer
Corning™ 96-brunnars klar botten, icke bindande yta (NBS™ ) Mikroplattor
Handla allt Corning Produkter
Färg:
Svart, Rensa botten
Vitt, Rensa botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Vitt, Rensa botten |
| För användning med (utrustning) | Tallrikläsare, vätskehanterare och robotsystem |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 75 till 200μ l |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Icke bindande |
| Visa mer |