Läs mer
Corning™ 96-Well Half Area Flat Botten Polystyrene NBS™ Mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-3319738 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10522063
Brand: Corning™ 3642
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att minska överhörning från brunn till brunn under självlysande analyser
  • Utformad för att minska överhörning från väl till brunn
  • Vita mikroplattor förstärker luminescerande signaler och har låg bakgrundsluminescens.
  • Svarta mikroplattor har låg bakgrundsfluorescens och minimerar ljusspridning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Formatera Half-Area
    Lock Utan lock
    Array 8 x 12
    Färg Vitt
    Material Polystyren
    Antal Wells 96
    Volym (metrisk) Fungerar 25 till 125μ L
    Sterilitet Icke-steril
    Ytbehandling Icke bindande
    Well Shape Platt botten (F-brunn)
    För användning med (applikation) Idealisk för att minska protein- och nukleinsyrabindning vid låga koncentrationer och öka analyssignalen till brus
    nr per ärende 100/Cs.
    Antal per förpackning 25/Pk.
    Kvantitet 100/Cs.