Läs mer
Corning™ BioCoat™ Kollagen I Glas Multiwell Kulturrutschbana
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-2386644
Antal Wells:
4
8
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 10595431
Brand: Corning™ 354630
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för tillämpningar som involverar vidhäftning, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer
Kollagen I, som finns i de flesta vävnader och organ, finns mest i dermis, senor och ben. Det är en integrerad del av ramverket som håller ihop celler och vävnader och har erkänts som en användbar matris för att förbättra cellkultur. in vitro användning av kollagen kan utöva effekter på vidhäftning, morfologi, tillväxt, migration och differentiering av en mängd olika celltyper.
Applikationer inkluderar:
  • Främjande av cellvidhäftning och spridning
  • Snabb expansion av cellpopulationer
  • Serumfri eller reducerad serumodling
  • Cellvidhäftningsanalyser
  • Förbättra överlevnaden av primära celler i kultur
Källa
  • Råttsvansens sena
  • Kvalitetskontroll
    • Testad för förmåga att främja vidhäftning och spridning av HT-1080 humana fibrosarkomceller
    • Testad och funnit negativ för bakterier och svampar
    • Kollagen I renhet >90 % enligt SDS-PAGE
    Förvaring
  • 4 °C till 30 °C under torra förhållanden.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Typ Kulturrutschbana
    För användning med (applikation) Adhesion, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer
    Antal per förpackning 3/Pk.
    nr per ärende 12/Cs.
    Ytbeläggning Kollagen I
    Antal Wells 8