Läs mer
Corning™ BioCoat™ Fibronectin HTS Multiwell Angiogenesis
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-2627588
Antal Wells:
24
96
Kulturområde:
0,08 cm2
0,3 cm 2
0,3 cm2
Kvantitet:
1
5
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10678892
Brand: Corning™ 354144
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
A Falcon 24- and 96-Multiwell™ insert plate containing a fluorescence blocking, microporous polyethylene terephthalate (PET) membrane evenly coated with human fibronectin, an untreated receiver plate, and a lid
Provides a standard format to increase the quality and reproducibility of in vitro endothelial cell migration assays
HTS-insättningsplattor är uppsättningar av individuella cellkulturinsatser anslutna av en stel, robotvänlig hållare. Denna design med en enhet gör insättningsplattor idealiska för att köra automatiserade, högkapacitetsstudier för läkemedelstransport (Caco-2-celler) celltoxicitetsstudier eller cellmigrerings- och invasionsstudier.
Corning BioCoat HTS Caco-2 analyssystem, PET Membran Innehåller speciellt formulerat serumfritt medium, kulturtillskott, natriumbutyrat och Corning BioCoat Fibrillärt kollagen 24-brunnars inläggssystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kulturområde 0,3 cm 2
Material PET
Porstorlek 3 μm
Typ Multiwell Insert Plate
För användning med (applikation) High Throughput Screening
Kvantitet 5
Antal per förpackning 5/Pk.
nr per ärende 5/Cs.
Ytbeläggning Fibronektin
Antal Wells 24