Läs mer
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin glas Multiwell Kulturrutschbana
Beskrivning
Poly-D-Lysine (PDL) och Poly-L-Lysine (PLL) är syntetiska föreningar som förbättrar cellvidhäftning och proteinabsorption genom att ändra ytladdningar på odlingssubstratet. Förutom att främja cellvidhäftning stöder ytbehandlingar av polylysin neuritutväxt och förbättrar överlevnaden av många primära celler i centrala nervsystemet (CNS) i kultur. Eftersom PDL och PLL är syntetiska molekyler, stimulerar de inte biologisk aktivitet i cellerna som odlas på dem, och de introducerar inte föroreningar som bärs av naturliga polymerer.
Applikationer inkluderar:
- Fastsättning och spridning av en mängd olika celltyper
- Celldifferentiering och neuritutväxt
- Fastsättning av kräsna transfekterade cellinjer
- Stöd överlevnad av primära neuroner i kultur
- Serumfri eller reducerad serumodling
Källa
- PDL, syntetisk (molekylvikt 75-150 kD)
- PLL, syntetisk (MW 30-70 kD)
Kvalitetskontroll
- Testad för förmåga att främja fast vidhäftning av RCG-celler
- Testad och funnit negativ för bakterier och svampar
Förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Glas |
| Typ | Kulturrutschbana |
| För användning med (applikation) | Adhesion, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer |
| Antal per förpackning | 3/Pk. |
| nr per ärende | 12/Cs. |
| Ytbeläggning | Poly-D-lysin |
| Antal Wells | 4 |