Läs mer
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin glas Multiwell Kulturrutschbana
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-2386677
Antal Wells:
4
8
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 10254421
Brand: Corning™ 354632
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för tillämpningar som involverar vidhäftning, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer
Poly-D-Lysine (PDL) och Poly-L-Lysine (PLL) är syntetiska föreningar som förbättrar cellvidhäftning och proteinabsorption genom att ändra ytladdningar på odlingssubstratet. Förutom att främja cellvidhäftning stöder ytbehandlingar av polylysin neuritutväxt och förbättrar överlevnaden av många primära celler i centrala nervsystemet (CNS) i kultur. Eftersom PDL och PLL är syntetiska molekyler, stimulerar de inte biologisk aktivitet i cellerna som odlas på dem, och de introducerar inte föroreningar som bärs av naturliga polymerer.
Applikationer inkluderar:
  • Fastsättning och spridning av en mängd olika celltyper
  • Celldifferentiering och neuritutväxt
  • Fastsättning av kräsna transfekterade cellinjer
  • Stöd överlevnad av primära neuroner i kultur
  • Serumfri eller reducerad serumodling
Källa
  • PDL, syntetisk (molekylvikt 75-150 kD)
  • PLL, syntetisk (MW 30-70 kD)
Kvalitetskontroll
  • Testad för förmåga att främja fast vidhäftning av RCG-celler
  • Testad och funnit negativ för bakterier och svampar
Förvaring
  • 4 °C till 30 °C under torra förhållanden.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Typ Kulturrutschbana
    För användning med (applikation) Adhesion, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer
    Antal per förpackning 3/Pk.
    nr per ärende 12/Cs.
    Ytbeläggning Poly-D-lysin
    Antal Wells 8