Läs mer
Corning™ BioCoat™ Tumor Invasion Multiwell Plate
Antal Wells:
24
96
Kulturområde:
0,08 cm2
0,3 cm2
Kvantitet:
1
5
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
HTS insert plates are arrays of individual cell culture inserts connected by a rigid, robotics-friendly holder. This single-unit design makes insert plates ideal for running cell migration and invasion studies.
Specifikationer
Specifikationer
| Kulturområde | 0,08 cm2 |
| Material | PET |
| Porstorlek | 8 μm |
| Typ | Multiwell Plate |
| Kvantitet | 5 |
| Antal per förpackning | 5/Pk. |
| nr per ärende | 5/Cs. |
| Ytbeläggning | Matrigel™ Matrix |
| Antal Wells | 96 |