Läs mer
Corning™ BioCoat™ Tumor Invasion Multiwell Plate
Produktkod. p-2627643
Antal Wells:
24
96
Kulturområde:
0,08 cm2
0,3 cm2
Kvantitet:
1
5
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10777664
Brand: Corning™ 354167
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Provides an environment that allows for the assessment of the invasive potential of cells in vitro
HTS insert plates are arrays of individual cell culture inserts connected by a rigid, robotics-friendly holder. This single-unit design makes insert plates ideal for running cell migration and invasion studies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kulturområde 0,08 cm2
Material PET
Porstorlek 8 μm
Typ Multiwell Plate
Kvantitet 1
Förvaringskrav 20°C
Antal per förpackning 1/Pk.
nr per ärende 1/Ea.
Ytbeläggning Matrigel™ Matrix
Antal Wells 96