Läs mer
Corning™ Cellexpansionspåsar
BIOPHARMA
Produktkod. p-4668269 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1 l
3 l
5 l
Fyll volym:
190 ml
381 ml
633 ml
1252 ml
Produktkod. 17243584
Brand: Corning™ 9120085
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Har en enkelvävs polyolefinfilm med mycket god klarhet när den fylls för visningskulturer, lämpad för skalbar expansion
Cellexpansionspåsar är avsedda för expansion och odling av icke-vidhäftande celler. Påsarna är gjorda av enkelväv polyolefin, gaspermeabel film. Den integrerade slangen möjliggör fyllning, matning och provtagning i slutet system.
Funktioner och fördelar
  • Cellexpansion observerad med flera cellmodeller
  • Gasgenomsläpplig film
  • Återanvändbar provtagningsventil för testning under processen
  • Slang för sterila svetsanslutningar
  • Skalbar, användarvänlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20° till 40 °C
Kapacitet (metrisk) 1 l
Certifikat och efterlevnad ANSI, AMI, ISO 11137
För användning med (applikation) Expansion och odling av icke-vidhäftande celler, idealisk för biofarmaceutiska grundforskningsapplikationer
Inkluderar Återanvändbar provtagningsventil
Slangstil Integrerad
Fyll volym 381 ml
Filmbeskrivning Enkelväv polyolefin gasgenomsläpplig film med god klarhet
nr per ärende 1 st.
Antal per förpackning 1/Pk.
Port detalj Port 1 - två ledningar med honluer och små klämmor, port 2 - dockningsbar påfyllningsledning med provtagningsventil och liten klämma
Kvantitet Varje
Steriliseringsmetod Strålning
Produkttyp Cellexpansionspåse