Läs mer
Corning™ Cell-Tak Cell- och vävnadslim
Produktkod. 11593550 Handla allt Corning Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5mg
Produktkod. 11593550
Brand: Corning™ 354242
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fäst celler eller vävnadssektioner på många typer av ytor, inklusive plast, glas, metall, FEP-polymer och biologiska material. Corning™ Cell-Tak Cell and Tissue Adhesive är en specialformulerad proteinlösning extraherad från marin mussla, Mytilus edulis.
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Stable for at least three months at 2° to 8°C. Do not freeze.
Beskrivning Molecular weight: 110 to 114kd
Koncentration 1 to 5μg/ cm2 of growth surface depending on cell type
Form Liquid
Produkttyp Cell and Tissue Adhesive
Formulering As liquid in 5% acetic acid
Kvantitet 10 mg
Källa Polyphenolic Proteins secreted by Mytilus edulis