Läs mer
Corning™ 96-brunn, CellBIND-behandlad, platt botten mikroplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10386612 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Svart, Rensa botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10386612
Brand: Corning™ 3340
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Färg: Svart, genomskinlig botten; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
  • Bottnar är 60 % tunnare än konventionella mikroplattor av polystyren, vilket resulterar i lägre bakgrundsfluorescens och möjliggör avläsningar ner till 340 nm.
  • Ogenomskinliga väggar förhindrar överhörning mellan brunnar och brunnar.
  • Optiskt klar platt botten tillåter direkt mikroskopisk visning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Formatera 96 brunnar
    Lock Med lock
    Kulturområde 0,32 cm 2
    Array 8 x 12
    Färg Svart, Rensa botten
    Material Polystyren
    Antal Wells 96
    Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
    Sterilitet Sterila
    Ytbehandling CellBIND
    Total volym (metrisk) Tja 360μ L
    Well Shape Platt botten (F-brunn)
    För användning med (applikation) CellBIND-behandlad yta hjälper celler att anpassa sig till reducerat serum eller serumfritt medium och förbättrar cellvidhäftning för ökad celltillväxt och -utbyte. Kräver ingen kylning eller speciell hantering, till skillnad från standardbeläggningar som används för att förbättra cellfästet.
    nr per ärende 50/Cs.
    Antal per förpackning 5/Pk.
    Kvantitet 50/Cs.