Läs mer
Corning™ CellBIND™ Ytcellskulturflaskor
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
210 mL
250 mL
370 mL
Hals stil:
Kantad
Vinklad
nr per ärende:
200/cs.
25/cs.
50/cs.
84/cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 25
Paket med 50
Paket med 84
Beskrivning
- 25 till 225 cm 2 tillgängligt växtområde
- Tillverkad av optiskt klar ny polystyren
- Behandlas med en Corning™ CellBIND™ ytbehandling för förbättrad cellvidhäftning
- Tryckt med partinummer för enkel spårbarhet
- 100 % integritetstestad
- Steriliserad med gammabestrålning
- Ickepyrogena
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Nej |
| Kapacitet (engelska) | 12,6 oz. |
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 370 mL |
| Material | Polystyren |
| För användning med (applikation) | För optimal cellfästning |
| Inkluderar | Partinummer för enkel spårbarhet |
| Hals stil | Vinklad |
| nr per ärende | 25/cs. |
| Visa mer |
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.