Läs mer
Corning™ cellgro™ Basalcellskultur flytande media - DMEM och skinka F-12, 50/50 blandning
BIOPHARMA
Produktkod. 15373541
Kvantitet:
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 15373541
Brand: Corning™ 10090CV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för odling av epitel-, endotel- och granulosacelltyper under låga serumförhållanden. Corning™ cellgro™ Basal Cell Culture Liquid Media - DMEM och Ham's F-12, 50/50 Mix har låga nivåer av endotoxin och frånvaro av kontaminering.
  • Modifiering av Basal Medium Eagle (BME) som innehåller fyrfaldiga koncentrationer av aminosyrorna och vitaminerna som finns i BME
  • Fifty-fifty-blandning av DMEM och F-12, ursprungligen formulerad för neuroblastomceller från råtta och MDCK-celler
  • Serumfri tillväxt kan vara möjlig med lämpliga proteintillskott
  • Hams F-12 media är baserad på Hams F-10 medium med ökade koncentrationer av kolin, inositol, putrescin och flera aminosyror
  • Formulering av DMEM/Ham's F-12 innehåller L-glutamin
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp DMEM och Ham's F-12, 50/50 Mix
Sterilitet Sterila
Med tillsatser Glutamin
För användning med (applikation) Att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper
Kvantitet 6 x 500 ml
Endotoxinnivå <0,25 EU/ml
Formulering Oorganiska salter: 116,65 mg/L CaCl2 (vattenfri), 0,417 mg/L FeS04,7H2O, 0,05 mg/L Fe(NO3)3,9H2O, 311,8 mg/L KCl, 0,0008 mg/L CuSO4/vattenfri (4,9 g vattenfri), M5S04 (vattenfri) 7000 mg/L NaCl, 62,5 mg/L Na2HPO4.H2O, 71 mg/L Na2HP04 (vattenfritt), 2438 mg/L NaHCO3, 0,4315 mg/L ZnS04,7H2O; Aminosyror: 4,45mg/L L-Alanin, 147,5mg/L L-Arginin. HCl, 7,5 mg/L L-asparagin.H2O, 6,65 mg/L L-asparaginsyra, 17,56 mg/L L-Cystein.HCl.H2O, 31,285 mg/L L-Cystein. 18,75 mg/L Glycin, 31,48 mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 54,37 mg/L L-isoleucin, 58,95 mg/L L-Leucin, 91,35 mg/L L-Lysin. HCl, 17,24mg/L L-metionin, 35,48mg/L L-fenylalanin, 17,25mg/L L-prolin, 26,25mg/L L-serin, 53,55mg/L L-treonin, 9,02mg/L-Tryptophan/8 L, 5mg/L 5 L-tyrosin.2Na.2H2O, 52,85 mg/L L-valin; Vitaminer: 0,00365mg/L biotin, 2,24mg/L D-Ca-Pantothenate, 8,98mg/L Kolinklorid, 2,65mg/L Folsyra, 12,61mg/L i-Inositol, 2,0185mg/L 2,0185mg/L 2,0185mg/L 2tinoxim. HCl, 0,219 mg/l riboflavin, 2,17 mg/l tiamin. HCl; Övrigt: 3151mg/L D-Glukos, 2,385mg/L Hypoxanthine, Natrium, 0,105mg/L DL-tioktinsyra (liponsyra), 0,044mg/L Metyllineoleat, 8,1mg/L Fenolrött, Natrium.HCl0mg/0,044mg/L 110 mg/l natriumpyruvat, 0,365 mg/l tymidin.
pH 7 till 7,4
Innehåll och lagring 2° till 8 °C