Läs mer
Corning™ Cellkulturbuffertar: Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning 1X
Kvantitet:
6 x 500 ml
6 x 1000 ml
Fysisk form:
Vätska
Inkluderar:
Inget kalcium, inget magnesium
Kalcium och magnesium
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en buffertlösning som kan användas för att upprätthålla cellodlingsmedia i det fysiologiska pH-intervallet 7,0 till 7,6. Den kan fungera som en spolnings-, transport- eller spädvätska samtidigt som den bibehåller celltonicitet och livsduglighet under en begränsad tidsperiod. Denna formulering innehåller kalcium och magnesium.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DPBS |
| Koncentration | 1 X |
| pH | 6,9 till 7,1 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 6 x 1000 ml |
| Formulering | Kalciumklorid 0,10g/L, Kaliumklorid 0,2g/L, Kaliumdivätefosfat 0,2g/L, Magnesiumkloridhexahydrat 0,1g/L, Natriumklorid 8g/L, Dinatriumfosfatheptahydrat 2,1716g |
| Inkluderar | Kalcium och magnesium |