Läs mer
Corning™ Cellkulturfosfatbuffrad saltlösning (1X)
BIOPHARMA
Produktkod. 15373631
Kvantitet:
6 x 1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 15373631
Brand: Corning™ 21040CM
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med låg endotoxinhalt. Utan kalcium och magnesium.
Fosfatbuffrad saltlösning (PBS) är en buffertlösning som innehåller natriumklorid, natriumfosfat och i vissa formuleringar kaliumklorid och kaliumfosfat. PBS hjälper till att upprätthålla ett konstant pH och är isotoniskt och icke-toxiskt för celler. Denna formulering innehåller inte kalcium och magnesium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
pH 7,3 till 7,5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 6 x 1000 ml
Formulering Kaliumdivätefosfat 0,144 g/l, natriumklorid 9 g/l, dinatriumfosfat 0,795 g/l