Läs mer
Corning™ G418 Sulfat, 50 mg/ml
Kvantitet:
20 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
20ml
Beskrivning
Välkänt, effektivt selektionsmedel G418 Sulfate rekommenderas för användning som selektionsmedel i ett koncentrationsområde på 100-800μ g/ml. Detta antibiotikum blockerar polypeptidsyntes genom att hindra proteinförlängning och hämmar selektion och underhåll av eukaryota celler stabilt transfekterade med neomycinresistensgenen. G418 är en aminoglykosid som i struktur liknar gentamicin, neomycin och kanamycin.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C |
| Koncentration | 50 mg/ml lösning (aktiv G418) |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Antibiotika |
| Sterilitet | Sterila |
| Formatera | Plastflaska |
| Kvantitet | 20 ml |