Läs mer
Corning™ Minimum Essential Medium Eagle (Mod.) 1X (MEM) utan glutamin
Kvantitet:
6 x 500 ml
Utan tillsatser:
Inget glutamin, Utan fenolrött
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Minimum Essential Medium (MEM) är ett vanligt cellodlingsmedium som utvecklats från tidigt arbete med Basal Medium Eagle (BME) med normala däggdjursfibroblaster och vissa undertyper av HeLa-celler. Denna forskning visade att tillägg gjorda till BME hjälpte cellförökning. MEM modifieras med högre koncentrationer av aminosyror för att närmare approximera proteinsammansättningen hos däggdjursceller. När det kompletteras med serum har MEM använts för odling av en mängd olika celler odlade i monolager, såsom fibroblast. Denna formulering innehåller natriumbikarbonat och innehåller inte L-glutamin.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Produkttyp | MEM Eagle/EBSS |
| Sterilitet | Sterila |
| Med tillsatser | Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan fenolrött |
| Kvantitet | 6 x 500 ml |
| pH | 7 till 7,4 |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C |