Läs mer
Corning™ Trypanblått
BIOPHARMA
Produktkod. 15393661
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. 15393661
Brand: Corning™ 25900CI
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kan användas för olika cellräkningsmetoder som kräver information om cellantal och livsduglighet.
Cellgro innehåller många principer som utvecklats av läkemedelsindustrin, inklusive användningen av WFI-kvalitetsvatten, råvarutestning, övervakning under processen och testning av färdiga produkter.
  • 0,4 % (vikt/volym) lösning
  • I PBS
  • pH 7,5± 0,5
  • Mängd: 100 ml
  • Livskraftiga celler utesluter färgämnet, medan icke-viabla celler absorberar färgämnet och ser blått ut
  • Celler bör vara i suspension som enstaka celler i buffrad saltlösning före räkning
  • Kan användas i analyser som ger totalt cellantal, livsdugliga celler eller icke-viabla celler enbart
  • Lösningen tillhandahålls med den vanliga koncentrationen på 0,4 % (vikt/volym)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Lösningstyp Trypanblått 0,4 % lösning i PBS
Kvantitet 100 ml
Formatera Vätska
Förvaringskrav 15° till 30 °C
Förpackningstyp Plastflaska
pH 7.5± 0,5
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trypan Blue Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .