Läs mer
Cellkulturkvalitet Vatten Testat till USP Specifikationer för sterilt vatten för injektion, Corning™
BIOPHARMA
Produktkod. p-2797003
Kvantitet:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
1 x 100 L
1 x 200 L
Förpackning:
Bioprocessbehållare
Flaska
Förpackningsstorlek:
100 L
20 L
200 L
Paket med 6
Tillverkad under cGMP (21 CFR 820) in ISO 13485 certifierad anläggning
Produktkod. 15353651
Brand: Corning Media Tech 25055CI
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad under cGMP (21 CFR 820) in ISO 13485 certifierad anläggning
Vatten av hög kvalitet för användning i cellodlingsapplikationer. Corning™ Cellkulturkvalitet Vatten Testat till USP Sterilt vatten används vid beredning av renings- och kromatografibuffertar.
Cellkulturvatten är vatten av hög kvalitet som är lämpligt för användning som lösningsmedel vid beredning av cellodlingsmedia och andra reagenser för känsliga applikationer. Våra bioprocessbehållare är lämpliga för storskaliga applikationer som rengöring och uppströms och nedströms reagensberedning. Vatten för cellkulturkvalitet går igenom ett brett utbud av testning som inkluderar testning av de kemiska och fysikaliska egenskaperna som finns i USP och EP-monografier för sterilt vatten för injektion (WFI).
Beställningsinfo
Levereras i en plastflaska förutom MT-25-055-LB och -LH, som kommer i flexibla mediapåsar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning Flaska
Kvantitet 6 x 100 mL