Läs mer
Corning™ CellSTACK™ Staplare
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10051442 Handla allt Corning Produkter
Material:
Plast
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10051442
Brand: Corning™ 3331
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Material: Plast; För användning med: Inkubator
En staplingsanordning modellerar den övre ytan på CellSTACK™ kammare, säkert häckande i de förstärkande revbenen. Den används för att optimera inkubatorutrymmet samtidigt som det ger utrymme för ventilation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Inkubator
Material Plast
Typ Staplare
För användning med (applikation) Inkubator