Läs mer
Corning™ Klass A återanvändbar PMP Volumetriska kolvar med avsmalnande PP-propp
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 4
Paket med 5
Paket med 6
Beskrivning
Genomskinlig kolv levereras med avsmalnande polypropenpropp med en individuellt kalibrerad graderingslinje. Produkten är tillverkad enligt klass A-toleranser som definieras av ISO 1042. De levereras med tryckt lotnummer och certifikat. Dessa kolvar kan autoklaveras till °121 C utan att graderingstoleransen påverkas. Rekommenderad rutinmässig rengöring upp till 60 °C kommer att bevara graderingsmarkeringarna. Höjdmåttet är endast för kolven, utan propp.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 3,38 oz. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Individuellt kalibrerad graderingslinje |
| Diameter (engelska) Yttre | 2,5 tum |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | PMP |
| Höjd (engelska) | 6,6 tum. |
| Höjd (metrisk) | 17 cm |
| Inkluderar | Tryckt partinummer och certifikat |
| Visa mer |