Läs mer
Corning™ Koliform provbehållare
Handla allt Corning Produkter
Inkluderar:
Med natriumtiosulfattablett och ID-etiketter
Utan natriumtiosulfat tablett
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Innehåller
Behållare, ID-etiketter
Dessa Corning™ behållare används för att testa icke-klorerat dricksvatten.
- Tillverkad av ren, återvinningsbar polypropen.
- Kapacitet: 120 ml total kapacitet.
- Kapacitet vid ledningen: 100 ml± 2,5 ml (2,5%).
- Behållaren i ett stycke har ett lock för att minska risken för kontaminering.
- Låsningspilen säkerställer att steriliteten inte har äventyrats.
- Läcka tätt när den är ordentligt förseglad. En extra fördel är förankringen som skyddar mot oavsiktlig öppning.
- Steril efter process
Beställningsinfo
Finns även utan natriumtiosulfattabletten för prover som inte kräver avklorering.
Uppfyllande
Fyll linje möter USA EPA-toleranskrav
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EPA |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Snap Cap |
| Volym (metrisk) | 120 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Testa för förekomst av koliforma bakterier, mikrobiologiska föroreningar i dricksvatten |
| Graderad | Ja |
| Inkluderar | Med natriumtiosulfattablett och ID-etiketter |
| Hals stil | Bred mun |
| Visa mer |