Läs mer
Corning™ DeckWorks™ Gångjärnsstativ spärrspetsar
Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
100 till 1000 μl
Beskrivning
- Den gångjärnsförsedda rackdesignen möjliggör enkel rackstapling
- Rack kan återanvändas
- Ta helt enkelt bort spetsinsatsen i ställningen och ersätt med den Corning spetsinsatser för gångjärnsställ
- Tillåt maximalt lagringsutrymme och hjälp till att minska produktionen och slöseriet med plastmaterial
- Gångjärnsställ i detta system är tillverkade av återvunnen polypropen
- Används för kvantitativa analyser där provbindning avsevärt kan förändra resultaten
- Dessa sterila spetsar kommer inte att fånga vätskor eller hämma PCR i händelse av överpipettering
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 100 till 1000 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Rena påståenden | Icke-pyrogen, mänsklig DNA-free , RNas-/DNas-fri, Sterility Assurance Level 10 -3 |
| För användning med (applikation) | Används för kvantitativa analyser där provbindning avsevärt kan förändra resultaten |
| Formatera | Gångjärnsställ |
| Tipsstil | Rund |
| Förpackning | 96 spetsar/ställ, 8 ställ/pack |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |