Läs mer
Corning™ PYREX™ Engångscentrifugrör av glas med konisk botten
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 72
Beskrivning
Dessa rör har mer konsekvent jämn väggtjocklek, en välformad konisk avsmalnande spets och hållbar spetsradie. Rören är designade för att tåla centrifugering upp till 3000 RCF.
Skruvlock säljs separat. Produkten levereras icke-steril. För skruvkork, se Kat. nr 9998-13, 99999-13 för att passa Cat. nr 99502-5; se Katt. nr 9998-15, 99999-15 för att passa Cat. nr 99502-10, 99502-15; se Katt. nr 9999-24 för att passa Cat. nr 99502-50.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Borsilikatglas |
| nr per ärende | 125 |
| Antal per förpackning | 125 |
| Trådstorlek | 15-415 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Form | Cylindrisk |
| Längd (metrisk) | 114 mm |
| Bottenform | Konisk |
| Visa mer |