Läs mer
Corning™ Engångspasteurpipetter i glas, osterila, urkopplade
Handla allt< titel> ProdukterBeskrivning
Har en förträngning en tum under toppen för att underlätta pluggning. Corning™ Engångspasteurpipetter av glas är idealiska för icke-volumetriskt överföringsarbete inom bakteriologi, immunologi, hematologi och serologistudier.
Corning Pasteurpipetter av engångsglas finns tillgängliga i praktiska förpackningar. Engångsanvändning eliminerar risken för korskontaminering av värdefulla prover eller laboratoriereagens. Dessa pipetter har en sammandragning en tum under toppen för att underlätta igensättning. De är idealiska för snabbt icke-volumetriskt överföringsarbete inom bakteriologi, immunologi, hematologi och serologistudier, såväl som blodbanks- och kliniska kemiska procedurer.
'B'-seriens pipetter är sodalimeglas. 'D'-serien är borosilikatglas.
Specifikationer
Specifikationer
| Aspiratorplugg | Nej |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,255 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.65 cm |
| Material | Soda Lime Glas |
| Inkluderar | 1 tum Förträngning under toppen |
| Längd (engelska) | 13 tum |
| Tipsstil | Rund |
| Längd (metrisk) | 33.02 cm |
| Typ | Urkopplad Pasteurpipett |
| Disponibel | Engångsbruk |