Läs mer
Corning™ Rullaflaska i polystyren med utökad yta med lätt grepplock
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-177031 Handla allt Corning Produkter
Förpackning:
2/påse
20/påse
6/påse
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 40
Produktkod. 10469901
Brand: Corning™ 430852
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en räfflad design som fördubblar tillväxtytan utan att öka flaskans storlek. Corning™ Expanderad yta med rullflaskor i ett stycke sömlös polystyrenkonstruktion förhindrar vridning eller böjning under användning.
Behandlas för optimal cellfäste
  • Sömlös konstruktion i ett stycke
  • Alla flaskor har tryckta partinummer för att underlätta produktens spårbarhet
  • Sterila
  • Ickepyrogena
  • Ribbad design ger dubbelt så stor yta med samma yttermått
Beställningsinfo
Förpackad 2 flaskor per påse, 5 flaskor per påse eller 20 flaskor per bricka
Certifikat
Certifierad icke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) 4,6 tum.
Diameter (engelska) Ytterhals 1,77 tum.
Diameter (metrisk) yttre hals 45 mm
Material Polystyren
nr per ärende 40/Cs.
Antal per förpackning 2/Pk.
Förpackning 2/påse
Sterilitet Sterila
Celltillväxtområde 1700 cm 2
Stängningsfärg Orange
Ytbehandling TC-behandlad
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 271 mm
Höjd (engelska) 10,66 tum.
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 48 mm
Diameter (metrisk) 117 mm
Förslutningstyp Enkelt grepp