Läs mer
Corning™ Flexibla förpackningssystem: EVA Samlingspåsar
Produktkod. 15374675 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
10 L
20 l
Port detalj:
Han- och honluers kopplade via slangar; 2 glidklämmor per rör; 0,25 tum hullingförsedd väska port
MPC hankontakt och kontakt; 0,25 tum hulling ansluten direkt till påsen; ventil och honluer
MPC kontakt; han- och honluer anslutna via slangar
Manlig MPC kontakt; han- och honluer anslutna via slangar
Manlig MPC plugg, hane MPC kontakt med 0,25 tum hulling direkt ansluten till påse, ventil och honluer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15374675
Brand: Corning™ 9120010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppfyll FDA-kraven som 510K Medical Device
Corning uppsamlingspåsar finns i 2D-hängande konfigurationer med flera påsvolymer och anslutningskonfigurationer.
Beställningsinfo
Hela raden av påstyper inkluderar: uppsamlingscontainrar (utformning av bottenport och frontport); tankliners (2D och 3D); påsar för kryokonservering; cellexpansionspåsar; väskor för HYPERStack™ kärl; och rockercellodlingspåsar. Insamlingspåsar, insamlingsbehållare och mediaväskor säljs individuellt för varje basis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 L
Material EVA
Sterilitet Steril, bestrålad
nr per ärende 1 st.
Antal per förpackning 1/Pk.
Port detalj Manlig MPC kontakt; han- och honluer anslutna via slangar