Läs mer
Corning™ Frostade mikroskopglas
Produktkod. p-2892993 Handla allt Corning Produkter
Matt:
Ena änden, båda sidorna
Ena änden, ena sidan
Förpackningsstorlek:
Paket med 1440
Produktkod. 11363835
Brand: Corning™ 294975X25
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av vattenvitt glas för att maximera klarheten. Lätt att skriva på.
Dessa Corning™ mikroskopobjektglas är gjorda av vattenvitt glas för att maximera klarheten och är frostade i ena änden på båda sidor. Sliderna är 0,9 till 1,10 mm tjocka. Corning™ frostade diabilder är mycket läsbara och lätta att skriva på eftersom de är sandblästrade istället för etsade. För att minimera avfallet inspekteras de för spån och ojämna kanter innan de förpackas. Produkterna är förpackade i 1/2 bruttoförpackning (ca 72 objektglas vardera). 10 brutto = 20 lådor (1440 bilder totalt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 75 mm
Bredd (metrisk) 25 mm
nr per ärende 1440
Antal per förpackning 72
Matt Ena änden, båda sidorna
Material Soda Lime Glas
Tjocklek (metrisk) 0,9 till 1,1 mm