Läs mer
Corning™ HYPERFlask™ M Cell Culture Vessels
Handla allt Corning Produkter
Ytbeläggning:
CellBIND-behandlad
Not Treated
Antal per förpackning:
1/Pk.
4/Pk.
nr per ärende:
24/Cs.
4/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 4
Beskrivning
Corning High Yielding Performance Flask (HYPER Flask ) cellodlingskärl erbjuder 1720 cm² växtområde i fotavtrycket av en traditionell 175 cm²-kolv. Denna högpresterande kolv med högt utbyte använder en flerskiktad gasgenomsläpplig odlingsyta för effektivt gasutbyte.
- Innovativ design– 10 sammankopplade polystyren-växtytor
- Optimal Growth – Corning CellBIND™ Surface gasgenomsläpplig polystyren för överlägsen cellfäste och tillväxt
- Öka cellutbytet– 10 gånger högre cellutbyte ökar produktiviteten och kapaciteten och minskar bearbetningstiden och inkubatorutrymmet
- Spara tid och utrymme– Minska bearbetningstiden och inkubatorns lagringsutrymme genom att hantera en kolv jämfört med 10 traditionella 175 cm²-kolvar
- Automationskompatibel– Streckkodad och kompatibel
- med Automation Partnership SelecT™ och CompacT™ SelecT™-cellodlingssystem med en uppgradering
Corning HYPERFlask-cellodlingskärl har samma yttre mått som en standard T 175 cm²-kolv med 10 gånger så högt cellutbyte.
Beställningsinfo
Levereras i dubbla påsar.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ja |
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 560 mL |
| Material | Polystyren |
| Hals stil | Rak |
| nr per ärende | 24/Cs. |
| Antal per förpackning | 4/Pk. |
| Form | Rektangulär |
| Ytbeläggning | CellBIND-behandlad |
| Visa mer |