Läs mer
Corning™ Costar™ Lågbindande plastmikrocentrifugrör
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,65 ml
1,7 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Beskrivning
Har en bunden polymerteknologi som minskar protein- och nukleinsyrabindning, vilket resulterar i en bättre provåtervinning. Corning™ Costar™ Lågbindande plastmikrocentrifug Tubes™ tål krafter upp till 17 000 xg.
- Levereras osterilt och är autoklaverbara.
- Externa graderingar och frostad skrivfläck för enkel providentifiering.
- Positiv tätningsdesign möjliggör upprepad öppning och stängning.
- Platt lockyta för bekväm märkning.
- Tål en maximal RCF på 17 000 x g.
- Costar mikrocentrifugrör med låg bindning har en bunden polymerteknologi som minskar protein- och nukleinsyrabindning, vilket resulterar i bättre provåtervinning.
- RNase-/DNas-fri.
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Snap Cap |
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNas-fri |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 0,65 ml |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 500/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |