Läs mer
Corning™ Matrigel™ GFR Basement Membran Matrix
Kvantitet:
5 ml
10 ml
Utan tillsatser:
Ingen LDEV
Utan fenolrött, Ingen LDEV
Förpackningsstorlek:
10ml
5ml
Beskrivning
Corning extracellular matrices (ECM) gör det möjligt för forskare att härma in vivo-miljöer för 2D- och 3D-cellodlingstillämpningar.
Corning Matrigel matrix är ett solubiliserat basalmembranpreparat extraherat från Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mussarkom, en tumör rik på extracellulära matrixproteiner, inklusive Laminin (en huvudkomponent), kollagen IV, heparansulfatproteoglykaner, entactin/nidogen, och ett antal tillväxtfaktorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tillväxtfaktorreducerad basalmembranmatrix |
| Utan tillsatser | Ingen LDEV |
| För användning med (applikation) | Lämplig för tillämpningar som kräver en väldefinierad basalmembranberedning. |
| Kvantitet | 5 ml |
| Källa | Engelbreth-Holm-Swarm mustumör |
| Innehåll och lagring | -20 °C |